Fontos dokumentumok
8.03116
Sigma-Aldrich
Diethanolamine
for synthesis
Szinonimák:
Diethanolamine, ß,ß′-Dihydroxydiethylamine, Bis-(ß-hydroxyethyl)-amine
About This Item
Lineáris képlet:
NH(CH2CH2OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
105.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
203-868-0
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥99% (GC)
bp:
269-270 °C/1013 hPa
gőznyomás:
<0.01 hPa ( 25 °C)
gőznyomás
<0.01 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
365-370 °C
hatékonyság
676 mg/kg LD50, oral (Rat)
8328 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
2.1-10.6 % (v/v)
pH
11 (20 °C, 53 g/L in H2O)
Kinematikai viszkozitás
357.2 cSt(30 °C)
bp
269-270 °C/1013 hPa
mp
28 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 176 °C
sűrűség
1.09 g/cm3 at 30 °C (liquid)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N(CCO)CCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Environmental Sensing: Diethanolamine was used in the development of a colorimetric sensor array for detecting and discriminating various analytes, showcasing its application in environmental monitoring and safety (Adampourezare et al., 2024).
  • Shrimp Metabolism Research: The compound was part of a study exploring the impact of rearing environments on shrimp metabolism, helping to trace the origins and species of shrimps using specific metabolites, thus enhancing the understanding of aquatic life in food science (Ao et al., 2024).
  • Novel Electrochemiluminescence Probes: Diethanolamine facilitated the creation of highly active coreactant-capped, water-stable 3D@2D core-shell perovskite quantum dots, serving as a powerful self-enhanced electrochemiluminescence probe for analytical chemistry applications (Sun et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 25 °C
Melting range (upper value): ≤ 29 °C
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
280.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
138 °C - closed cup