Fontos dokumentumok
02400
Ethanolamine
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (GC/NT)
Szinonimák:
2-Aminoethanol, 2-Aminoethyl alcohol, ETA, MEA, MEA 90, MEA-LCI, Monoethanolamine
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
puriss. p.a.
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.1 (vs air)
gőznyomás
0.2 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.0% (GC/NT)
öngyulladási hőmérséklet
1436 °F
robbanási határérték
17 %
szennyeződések
≤0.2% water
izzítási maradék
≤0.05% (as SO4)
törésmutató
n20/D 1.454 (lit.)
n20/D 1.454
bp
170 °C (lit.)
69-70 °C/10 mmHg
69-70 °C/10 mmHg
mp
10-11 °C (lit.)
sűrűség
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
SMILES string
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?