Fontos dokumentumok
Y0001183
Trolamine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Diethanolamine, 2,2′-Iminodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
3.6 (vs air)
gőznyomás
<0.98 atm ( 100 °C)
API-család
trolamine
öngyulladási hőmérséklet
689 °F
robbanási határérték
10.6 %
gyártó/kereskedő neve
EDQM
törésmutató
n20/D 1.477 (lit.)
bp
217 °C/150 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
sűrűség
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney,Liver,Blood
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
280.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
138 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)