Merck
27920
Sigma-Aldrich
Sodium creatine phosphate dibasic tetrahydrate
≥98.0% (NT), powder
Szinonimák:
Creatine phosphate disodium salt tetrahydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Na2O3PNHC(=NH)N(CH3)CH2COOH · 4H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
327.14
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
Terméknév
Sodium creatine phosphate dibasic tetrahydrate, ≥98.0% (NT)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (NT)
Forma
powder
szennyeződések
≤0.6% free creatine
oldhatóság
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(=N)NP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C4H10N3O5P.2Na.4H2O/c1-7(2-3(8)9)4(5)6-13(10,11)12;;;;;;/h2H2,1H3,(H,8,9)(H4,5,6,10,11,12);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HUWYWJSJJDCZRQ-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Sodium creatine phosphate dibasic tetrahydrate has been used:
  • for Golgi disassembly and reassembly assay
  • to regenerate ATP for fluorescence imaging
  • for the preparation of protein synthesis master mix
Egyéb megjegyzések
Substrate for the assay of creatine kinase
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
W. Gerhardt et al.
Methods of Enzymatic Analysis, 3, 510-510 (1983)
Single Molecule Enzymology (2011)
A reconstituted cell-free assay for the evaluation of the intrinsic activity of purified human ribosomes
Penzo M, et al.
Nature Protocols, 11(7), 1309-1309 (2016)
Reconstitution of the cell cycle-regulated Golgi disassembly and reassembly in a cell-free system
Tang D, et al.
Nature Protocols, 5(4), 758-758 (2010)
Sameh S M Soliman et al.
Nature microbiology, 6(3), 313-326 (2021-01-20)
Fungi of the order Mucorales cause mucormycosis, a lethal infection with an incompletely understood pathogenesis. We demonstrate that Mucorales fungi produce a toxin, which plays a central role in virulence. Polyclonal antibodies against this toxin inhibit its ability to damage