Fontos dokumentumok
ERMAD455K
Creatine kinase MM isoenzyme
ERM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Ügynökség
ERM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
Analízis megjegyzés
For more information please see:
ERMAD455K
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3