Merck
49601
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid monopotassium salt monohydrate
puriss. p.a., ≥99.0%
Szinonimák:
Potassium L-glutamate
About This Item
Lineáris képlet:
KOOCCH2CH2CH(NH2)COOH · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
203.23
Beilstein:
3637377
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
grade
puriss. p.a.
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (NT)
≥99.0%
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D +23±1°, c = 5% in 5 M HCl
szennyeződések
≤0.5% foreign amino acids
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
kation nyomok
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤200 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[K+].[H]O[H].N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.K.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XIBUKSQTWSKJMQ-QTNFYWBSSA-M
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Lukas Aufinger et al.
Nature communications, 13(1), 2852-2852 (2022-05-24)
Complex dynamics such as period doubling and chaos occur in a wide variety of non-linear dynamical systems. In the context of biological circadian clocks, such phenomena have been previously found in computational models, but their experimental study in biological systems
Abdullah Ozer et al.
Nature protocols, 10(8), 1212-1233 (2015-07-17)
Because RNA-protein interactions have a central role in a wide array of biological processes, methods that enable a quantitative assessment of these interactions in a high-throughput manner are in great demand. Recently, we developed the high-throughput sequencing-RNA affinity profiling (HiTS-RAP)
Lipopolysaccharide increases bitter taste sensitivity via epigenetic changes in Tas2r gene clusters.
Lin, et al.
iScience, 26, 106920-106920 (2023)
Jin Zhang et al.
Cell, 179(2), 392-402 (2019-09-24)
The ability to sense sour provides an important sensory signal to prevent the ingestion of unripe, spoiled, or fermented foods. Taste and somatosensory receptors in the oral cavity trigger aversive behaviors in response to acid stimuli. Here, we show that