Fontos dokumentumok
74875
8-Octanoyloxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt
suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Szinonimák:
Trisodium 8-octanoyloxypyrene-1,3,6-trisulfonate
Teszt
≥90% (HPCE)
Forma
powder
mp
251-260 °C (lit.)
oldhatóság
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
methanol: soluble
fluoreszcencia
λex 384 nm; λem 409 nm in H2O
λex 460 nm; λem 510 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].CCCCCCCC(=O)Oc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C24H24O11S3.3Na/c1-2-3-4-5-6-7-22(25)35-18-12-19(36(26,27)28)15-10-11-17-21(38(32,33)34)13-20(37(29,30)31)16-9-8-14(18)23(15)24(16)17;;;/h8-13H,2-7H2,1H3,(H,26,27,28)(H,29,30,31)(H,32,33,34);;;/q;3*+1/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZVSWISDVXUSGY-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?