Fontos dokumentumok
M8883
4-Methylumbelliferyl phosphate
phosphatase substrate, fluorogenic, ≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
4-Methylumbelliferyl-phosphoric acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
4-Methylumbelliferyl phosphate, phosphatase substrate
leírás
phosphatase substrate
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
water: 25 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
fluoreszcencia
λex 319 nm; λem 384 nm (pH 9.1)
λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(OP(O)(O)=O)ccc12
InChI
1S/C10H9O6P/c1-6-4-10(11)15-9-5-7(2-3-8(6)9)16-17(12,13)14/h2-5H,1H3,(H2,12,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BCHIXGBGRHLSBE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szubsztrátok
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)