Fontos dokumentumok
89204
Atto 390 NHS ester
BioReagent, suitable for fluorescence
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥90.0% (HPLC)
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
ATTO-TEC GmbH
a címkézés mértéke
≥90.0%
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV-elnyelés
λ: 377.0-383.0 nm Amax
alkalmasság
suitable for fluorescence
észlelési módszer
fluorometric
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC1CC(C)(C)N(CCCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)c3cc4OC(=O)C=C(C)c4cc13
InChI
1S/C24H28N2O6/c1-14-10-23(30)31-19-12-18-16(11-17(14)19)15(2)13-24(3,4)25(18)9-5-6-22(29)32-26-20(27)7-8-21(26)28/h10-12,15H,5-9,13H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ABNZEGUYPHJPQI-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?