Fontos dokumentumok
76245
Atto 655 NHS ester
BioReagent, suitable for fluorescence
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥90.0% (HPLC)
form
powder
gyártó/kereskedő neve
ATTO-TEC GmbH
a címkézés mértéke
≥90.0%
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV-elnyelés
λ: 650.0-656.0 nm Amax
alkalmasság
suitable for coupling to amines
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C31H36N4O8S/c1-4-33-11-5-7-19-13-22-26(15-24(19)33)42-27-16-25-21(14-23(27)32-22)20(18-44(39,40)41)17-31(2,3)34(25)12-6-8-30(38)43-35-28(36)9-10-29(35)37/h13-16,20H,4-12,17-18H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SPDKWNQUMMQOKX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies.
Az Atto színezékek olyan fluoreszcens színezékek sorozata, amelyek megfelelnek a modern fluoreszcens technológiák kritikus igényeinek.