Fontos dokumentumok
92835
Atto 550 NHS ester
BioReagent, suitable for fluorescence
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥90.0% (HPLC)
≥90.0% (degree of coupling)
form
powder
gyártó/kereskedő neve
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV-elnyelés
λ: 553.0-559.0 nm Amax
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3