Fontos dokumentumok
56759
Atto 425
BioReagent, suitable for fluorescence
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
form
(Report result)
gyártó/kereskedő neve
ATTO-TEC GmbH
áteresztőképesség
254 nm, >90%
425 nm, >90%
fluoreszcencia
λex 440 nm; λem 484 nm
λ
in PBS, pH 7.4
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV-elnyelés
λ: 423-429 nm Amax
alkalmasság
suitable for fluorescence
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)C1=Cc2cc3C(C)CC(C)(C)N(CCCC(O)=O)c3cc2OC1=O
InChI
1S/C22H27NO6/c1-5-28-20(26)16-10-14-9-15-13(2)12-22(3,4)23(8-6-7-19(24)25)17(15)11-18(14)29-21(16)27/h9-11,13H,5-8,12H2,1-4H3,(H,24,25)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WNDDWSAHNYBXKY-UHFFFAOYSA-N