Fontos dokumentumok
01464
Atto 633 NHS ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
≥90% (degree of coupling)
gyártó/kereskedő neve
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 01.% trifluoroacetic acid)
UV-elnyelés
λ: 627-633 nm Amax
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3