Fontos dokumentumok
07039
(R)-(+)-α-Lipoic acid
≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
(R)-(+)-1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid, (R)-6,8-Dithiooctanoic acid, (R)-6,8-Thioctic acid
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
100
200
Teszt
≥98.0% (HPLC)
optikai tisztaság
enantiomeric excess: ≥98.0% (HPLC)
mp
48-52 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(=O)CCCC[C@@H]1CCSS1
OC(=O)CCCC[C@@H]1CCSS1
InChI
1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)/t7-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AGBQKNBQESQNJD-SSDOTTSWSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?