Fontos dokumentumok
09817
Collodion solution
for microscopy, 2% in amyl acetate
Szinonimák:
Cellulose nitrate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
for microscopy
form
liquid
koncentráció
2% in amyl acetate
szín
colorless
törésmutató
n/D 1.390-1.410
alkalmazás(ok)
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
InChI
1S/C12H14N8O27.C12H22O11/c21-13(22)37-1-3-5(7(43-16(27)28)10(46-19(33)34)12(40-3)47-20(35)36)41-11-9(45-18(31)32)8(44-17(29)30)6(42-15(25)26)4(39-11)2-38-14(23)24;13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-12H,1-2H2;3-20H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OWWGYSXLINVAES-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
100.4 °F
Lobbanási pont (C)
38 °C