Fontos dokumentumok
06880
4-Aminobenzamidine dihydrochloride
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥99.0% (TLC)
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥99.0% (TLC)
Forma
powder or crystals
mp
>300 °C (lit.)
fluoreszcencia
λex >300 nm in H2O
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NC(=N)c1ccc(N)cc1
Cl[H].Cl[H].NC(=N)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9N3.2ClH/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;;/h1-4H,8H2,(H3,9,10);2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GHEHNICLPWTXJC-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
helyettesítve
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?