Fontos dokumentumok
T5525
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
TMB substrate, chromogenic, tablet
Szinonimák:
BM blue, Sure Blue TMB, TMB, TMB Blotting Plus, TMB substrate
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine, tablet, 1 mg substrate per tablet
Minőségi szint
Forma
tablet
mp
168-171 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.