Fontos dokumentumok
05616
3-Dehydroshikimic acid
≥95.0% (HPLC)
Szinonimák:
(4S,5R)-(−)-4,5-Dihydroxy-3-oxo-1-cyclohexene-1-carboxylic acid, 3-DHS, 5-Dehydroshikimic acid
Teszt
≥95.0% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D -59.0±3.0°, c = 1 in ethanol
szín
white to off-white
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1CC(=CC(=O)[C@H]1O)C(O)=O
O[C@@H]1CC(=CC(=O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C7H8O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1,5-6,9-10H,2H2,(H,11,12)/t5-,6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SLWWJZMPHJJOPH-PHDIDXHHSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?