Fontos dokumentumok
C1761
Chorismic acid from Enterobacter aerogenes
≥80%
Szinonimák:
trans-3-([1-Carboxyethenyl]oxy)-4-hydroxy-1,5-cyclohexadiene-1-carboxylic acid
Teszt
≥80%
Forma
powder
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1C=CC(=C[C@H]1OC(=C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H10O6/c1-5(9(12)13)16-8-4-6(10(14)15)2-3-7(8)11/h2-4,7-8,11H,1H2,(H,12,13)(H,14,15)/t7-,8-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WTFXTQVDAKGDEY-HTQZYQBOSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)