Fontos dokumentumok
96401
3-Dehydroquinic acid potassium salt
≥97.0% (TLC)
Szinonimák:
(1R,3R,4S)-1,3,4-Trihydroxy-5-oxocyclohexanecarboxylic acid potassium salt, 5-Dehydroquinic acid potassium salt
Teszt
≥97.0% (TLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D -48.0±4.0°, c = 1.5 in H2O
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[K+].O[C@@H]1C[C@@](O)(CC(=O)[C@H]1O)C([O-])=O
InChI
1S/C7H10O6.K/c8-3-1-7(13,6(11)12)2-4(9)5(3)10;/h3,5,8,10,13H,1-2H2,(H,11,12);/q;+1/p-1/t3-,5+,7-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XOXNBNMEMILWBJ-HOMRGJANSA-M
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3