Merck
900631
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Szinonimák:
Degassed and low oxygen ethylene glycol, Ethylene glycol ZerO2®, 1,2-Ethanediol
About This Item
Lineáris képlet:
HOCH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
62.07
Beilstein:
505945
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352137
NACRES:
NA.21
grade:
ZerO2®
Teszt:
99.8%
bp:
195-198 °C
gőznyomás:
0.08 mmHg ( 20 °C)
grade
ZerO2®
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.1 (vs air)
gőznyomás
0.08 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99.8%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
752 °F
minőség
anhydrous
robbanási határérték
15.3 %
szennyeződések
≤0.003% water
water
törésmutató
n20/D 1.431 (lit.)
bp
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
sűrűség
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Jogi információk
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
239.0 °F - open cup
Lobbanási pont (C)
115 °C - open cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)