Fontos dokumentumok
CL07
Sigma-Aldrich
TMB Solution
This TMB Solution is validated for use in ELISA for the detection of TMB Solution.
Szinonimák:
TMB Solution
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41105333
NACRES:
NA.41
Forma:
liquid
Minőségi szint
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
do not freeze
protect from light
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1c(cc(cc1C)c2cc(c(c(c2)C)N)C)C
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A soluble, non-toxic, non-flammable horseradish peroxidase substrate.
Alkalmazás
ELISA
Figyelmeztetés
Toxicity: Harmful (C)
Fizikai forma
In a mildly acidic buffer with proprietary stabilizers, pH 3.55 ± 0.20.
Egyéb megjegyzések
Product does not contain hazardous ingredients such as polar aprotic solvents (i.e., N,N-Dimethylformamide (DMF) or DMSO) that are found in other TMB formulations. There is also no alcohol in TMB (Soluble Substrate) so it is not flammable and does not require special handling for shipping. Unreacted TMB (Soluble Substrate) should be colorless or a very light-bluish-green prior to use.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)