Fontos dokumentumok
T8665
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
peroxidase substrate, chromogenic, liquid
Szinonimák:
TMB
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB) Liquid Substrate System, peroxidase substrate
Minőségi szint
Forma
liquid
tárolási körülmény
protect from light
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Alkalmazás
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine has been used in a study to demonstrate that by measuring substrate absorption values off the absorption maximum, the measuring range of any immunoenzymometric assay can be extended significantly without jeopardizing assay characteristics. 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine has also been used in a study to understand the formation of CuS concave superstructures with peroxidase-like activity.
Vigyázat
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.