Fontos dokumentumok
P2880
Propionylthiocholine iodide
≥98%
Szinonimák:
(2-Mercaptoethyl)trimethylammonium iodide propionate
Teszt
≥98%
Forma
powder
mp
200-202 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[I-].CCC(=O)SCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C8H18NOS.HI/c1-5-8(10)11-7-6-9(2,3)4;/h5-7H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJQIXLJDWWVGAE-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?