Fontos dokumentumok
5.89588
Sigma-Aldrich
o-Xylene
97%, anhydrous
Szinonimák:
1,2-Dimethylbenzene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
106.17
Beilstein:
1815558
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191501
NACRES:
NA.22
grade:
anhydrous
Teszt:
97%
bp:
143-145 °C (lit.)
gőznyomás:
<0.1 atm ( 21.1 °C)
16 mmHg ( 37.7 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.7 (vs air)
gőznyomás
<0.1 atm ( 21.1 °C)
16 mmHg ( 37.7 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
Teszt
97%
öngyulladási hőmérséklet
867 °F
robbanási határérték
7 %
törésmutató
n20/D 1.505 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
mp
-26--23 °C (lit.)
oldhatóság
water: partially soluble 0.1705 g/L at 25 °C
sűrűség
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
89.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
32.0 °C - closed cup