Fontos dokumentumok
299537
Trifluoroacetic acid
≥99%, for protein sequencing
Szinonimák:
TFA
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.9 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
97.5 mmHg ( 20 °C)
típus
for protein sequencing
Teszt
≥99%
Forma
liquid
szennyeződések
<0.05% water
párolgási maradék
<0.005%
törésmutató
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (20 °C, 10 g/L)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
sűrűség
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Mass spectrometry for protein identification.
- Microwave-irradiated bromination of isoxazoles and pyrazoles with N-bromosuccinimide to synthesize mono-brominated isoxazoles and pyrazoles.
- Lewis acid-catalyzed 6-endo-digcyclization of 2-(2-arylethynyl)heteroaryl esters to heterocyclic lactones.
- Electrospinning of cellulose acetate to prepare the corresponding nanofibrous membranes.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
BIOshell™ IgG 1000 Å C4 UHPLC Column for Improved Biomacromolecule Separations