Merck
900518
Sigma-Aldrich
Trifluoroacetic acid
anhydrous, ZerO2®, ≥99.0%
Szinonimák:
Degassed and low oxygen trifluoroacetic acid, Trifluoroacetic acid ZerO2®, TFA
About This Item
Lineáris képlet:
CF3COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.02
Beilstein:
742035
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade:
ZerO2®
grade
ZerO2®
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.9 (vs air)
gőznyomás
97.5 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.0%
Forma
liquid
minőség
anhydrous
törésmutató
n20/D 1.3 (lit.)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
sűrűség
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Jogi információk
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)