Fontos dokumentumok
791776
Potassium carbonate
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99%
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
anhydrous
Minőségi szint
termékcsalád
Redi-Dri™
Teszt
≥99%
Forma
powder
minőség
free-flowing
szennyeződések
≤0.005% silica
≤0.01% insolubles
pH
11-13 (25 °C, 138 g/L)
mp
891 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.004%
kation nyomok
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
It may be used:
- As a reagent in the synthesis of polysubstituted iodobenzene derivatives.
- As a base for the synthesis of high molecular weight homopolymers and copolymers derived from various bisphenols.
- As a base for the Suzuki coupling of aryl halides with aryl boronic acids.
- In the Heck reaction of styrene and bromobenzene.
Tulajdonságok és előnyök
- Increased efficiency – Eliminate time and effort of loosening hardened powders
- Safety – Avoid risks of using tools of force to break up clumps
- Economy – Faster preparation and solvation increase productivity and reduce costs
- Assured quality – Excellent, expert-tested quality with no anti-caking agents
- Flexible volumes – Available from research amounts to scale-up quantities
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.