Merck
267856
Sigma-Aldrich
Molybdenum(VI) oxide
ACS reagent, ≥99.5%
Szinonimák:
Molybdenum trioxide
About This Item
Lineáris képlet:
MoO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
143.94
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.5%
grade:
ACS reagent
Forma:
powder
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥99.5%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: molybdenum
szennyeződések
≤0.01% insol. dil. NH4OH
mp
795 °C (lit.)
anion nyomok
AsO43-, PO43- and SiO2: ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate (NO3-): passes test
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.02%
kation nyomok
NH4+: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
SMILES string
O=[Mo](=O)=O
InChI
1S/Mo.3O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Precursor to LAMOX fast ion conductors and superconductors.
Used in the solid state synthesis of a remarkable ternary, reduced molybdenum oxide, Pr4Mo9O18, whose structure contains previously unknown Mo7, Mo13 and Mo19 clusters. The new cluster product is a small band gap semiconductor.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 509-509 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 224-224 (1994)
Kinetics and mechanism of molybdenum (VI) oxide reduction.
Sloczynski J.
Journal of Solid State Chemistry, 118(1), 84-92 (1995)
High-activity MgO-supported CoMo hydrodesulfurization catalysts prepared by non-aqueous impregnation.
Kaluza L, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 162, 430-436 (2015)
Temperature-programed reduction of molybdenum (VI) oxide and molybdenum (IV) oxide.
Arnoldy P, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 89(21), 4517-4526 (1985)