M1942
Molybdenum Blue spray reagent
liquid
About This Item
Javasolt termékek
product name
Molybdenum Blue spray reagent,
leírás
1.3% molydbenum oxide in 4.2 M sulfuric acid
Molybdenum Blue reagent
Minőségi szint
form
liquid
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1