Fontos dokumentumok
C85751
p-Cresol
99%
Szinonimák:
4-Methylphenol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.72 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99%
Forma
(Liquid, Solid, or Crystalline Solid)
öngyulladási hőmérséklet
1038 °F
robbanási határérték
1 %
1.1 %, 150 °F
bp
202 °C (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
sűrűség
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Detoxification of sewage sludge by natural attenuation and implications for its use as a fertilizer on agricultural soils.: This article discusses the role of p-Cresol in the detoxification processes of sewage sludge, considering its implications for safe agricultural use, addressing environmental and health concerns (Mazzeo DEC et al., 2016).
- Characterization of livestock odors using steel plates, solid-phase microextraction, and multidimensional gas chromatography-mass spectrometry-olfactometry.: This research characterizes the complex odors of livestock environments, highlighting the role of p-Cresol in odor profiles, which could help improve management practices and mitigate odor emissions (Bulliner EA et al., 2006).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
186.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
86 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?