Fontos dokumentumok
C85727
m-Cresol
99%
Szinonimák:
1-Hydroxy-3-methylbenzene, 3-Hydroxytoluene, 3-Methylphenol
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.72 (vs air)
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
1036 °F
robbanási határérték
1.06-1.35 %, 150 °F
törésmutató
n20/D 1.541 (lit.)
bp
203 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
sűrűség
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Porous porphyrin-based polyimides for selective CO2 capture.
- Thermoplastic polymers via thiol-ene Click reactions.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
186.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
86 °C - closed cup
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.