Merck
84683
Sigma-Aldrich
Sulfur
purum p.a., ≥99% (T)
Méret kiválasztása
1 KG
21 600,00 Ft
21 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 KG
21 600,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
32.07
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141912
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99% (T)
Forma:
powder
21 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
gőzsűrűség
8.9 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
grade
purum p.a.
Teszt
≥99% (T)
Forma
powder
öngyulladási hőmérséklet
450 °F
ellenállás
2E23 μΩ-cm, 20°C
izzítási maradék
≤0.2%
bp
444.7 °C (lit.)
mp
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
[S]
InChI
1S/S
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Sulfur is a chalcogen (ore forming element).[1] It is present in abundant quantities in marine and freshwater sediments. It exists in various forms such as pyrite, acid volatile sulfides, elemental sulfur, sulfates and organic sulfur. Quantitative estimation of reduced inorganic sulfur compounds in modern sediments and shales by a chromium reduction technique has been described.[2] Elemental sulfur is employed for the synthesis of arsenic monosulfide[3] and benzothiazole.[4]
Alkalmazás
Sulfur has been employed as a reactant in the preparation of Cu-doped iron sulfides.[5]
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Xiao-Chen Liu et al.
Science advances, 6(7), eaay4092-eaay4092 (2020-02-29)
Intercalated transition metal dichalcogenides (TMDs) have attracted substantial interest due to their exciting electronic properties. Here, we report a unique approach where copper (Cu) atoms from bulk Cu solid intercalate spontaneously into van der Waals (vdW) gaps of group IV
Paweł Wyżga et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(23), 5245-5256 (2020-01-17)
The homogeneity range of ternary iron indium thiospinel at 873 K was investigated. A detailed study was focused on two distinct series (y=z): 1) a previously reported charge-balanced (In0.67+0.33y □0.33-0.33y )tetr [In2-z Fez ]oct S4 (A1-series; □ stands for vacancy; the abbreviations
The use of chromium reduction in the analysis of reduced inorganic sulfur in sediments and shales.
Canfield DE, et al.
Chemical Geology , 54(1), 149-155 (1986)
Ping Wang et al.
ACS applied materials & interfaces, 9(41), 35712-35720 (2017-09-28)
Colloidal semiconductor quantum dots (QDs) have recently emerged as a good candidate for photocatalytic hydrogen (H
Dui Ma et al.
Nature communications, 10(1), 3367-3367 (2019-07-31)
Aqueous polysulfide/iodide redox flow batteries are attractive for scalable energy storage due to their high energy density and low cost. However, their energy efficiency and power density are usually limited by poor electrochemical kinetics of the redox reactions of polysulfide/iodide ions on