Merck
13825
Sigma-Aldrich
Sulfur
powder, ≥99.0%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
32.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141912
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
gőzsűrűség
8.9 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
Teszt
≥99.0%
form
powder
öngyulladási hőmérséklet
450 °F
ellenállás
2E23 μΩ-cm, 20°C
hamu
≤3%
pH
6 (20 °C, 10 g/L)
bp
444.7 °C (lit.)
mp
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
SMILES string
[S]
InChI
1S/S
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Sulfur is present in abundant quantities in marine and freshwater sediments. It exists in the form of various sulfur compounds such as pyrite, acid volatile sulfides, elemental sulfur, sulfates and organic sulfur. Quantitative estimation of reduced inorganic sulfur compounds in modern sediments and shales by a chromium reduction technique has been described.
Sulfur is naturally present in cysteine and methionine amino acids, which can be detected by inductively coupled plasma mass spectrometry(ICP-MS). It is also an important element required for plant growth, since it is useful in lowering the pH of the soil.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
404.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
207 °C - closed cup
Sulfur as the key element for quantitative protein analysis by capillary liquid chromatography coupled to element mass spectrometry
Wind M, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 42(29)x`, 3425-3427 (2003)
Mccarty.B.L et al.
Fundamentals of Turfgrass and Agricultural Chemistry (2003)