Fontos dokumentumok
36576
Sulfur
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
8.9 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
termékcsalád
PESTANAL®
öngyulladási hőmérséklet
450 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
ellenállás
2E23 μΩ-cm, 20°C
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
444.7 °C (lit.)
mp
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
SMILES string
[S]
InChI
1S/S
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)