Fontos dokumentumok
223506
Calcium chloride dihydrate
ACS reagent, ≥99%
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőznyomás
0.01 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
99.0-105.0% (ACS specification)
form
powder or crystals
szennyeződések
≤0.003% oxidizers
≤0.01% NH4OH pptd.
≤0.01% calcium chloride
≤0.01% insolubles
pH
4.5-8.5 (25 °C, 5%)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤0.01%
kation nyomok
Ba: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
Sr: ≤0.1%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
It may be used in the preparation of calcium-alginate beads.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1