Merck
722057
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxy-3′-iodoacetophenone
97%
Szinonimák:
1-(4-Hydroxy-3-iodophenyl)ethanone, 2-Iodo-4-acetylphenol, 3-Iodo-4-hydroxyacetophenone, 4-Acetyl-2-iodophenol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H7IO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
262.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder
mp
155-160 °C
funkcionális csoport
iodo
ketone
SMILES string
CC(=O)c1ccc(O)c(I)c1
InChI
1S/C8H7IO2/c1-5(10)6-2-3-8(11)7(9)4-6/h2-4,11H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SJRAJHOOMLHHQN-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Reactant for:
  • Preparation of cyclopentene fused benzofurans and indoles via Pd-catalyzed tandem ring opening-ring closing reaction with diazabicyclic alkenes
  • Highly regioselective synthesis of spirocyclic compounds by a palladium-catalyzed intermolecular tandem reaction
  • Regioselective synthesis of indene derivatives via Pd/C-catalyzed cyclization reaction in air
  • Preparation of carbazoles via cross-coupling with silylaryl triflates followed by palladium-catalyzed cyclization
  • Stereoselective preparation of heteropolycyclic compounds via palladium-catalyzed stereoselective heteroannulation of with cyclic alkenes
  • Preparation of disubstituted coumarins via palladium-catalyzed carbonylative annulation of internal alkynes
  • Preparation of arylalkynes, benzofurans and indoles via Sonogashira coupling and cyclization on alumina
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)