Fontos dokumentumok
123188
5-Aminovaleric acid
97%, for peptide synthesis
Szinonimák:
5-AVA, 5-Aminopentanoic acid, Homopiperidinic acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
5-Aminovaleric acid, 97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
158-161 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
NCCCCC(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4,6H2,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JJMDCOVWQOJGCB-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SLC15A1(6564)
Alkalmazás
- In the preparation of (5-AVA)x(MA)1-xPbI3, a perovskite for fabricating printable mesoscopic perovskite solar cell.
- As a spacer in the synthesis of rhenium and technetium-99m labeled insulin.
- To synthesize dipeptides that self-assemble to form nanotubes in the solid state as well as in solution over a wide range of pH.
- As a starting material in the total synthesis of an alkaloid, lycoposerramine Z.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?