Fontos dokumentumok
537683
2-Heptanone
99%
Szinonimák:
Methyl pentyl ketone
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.94 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
2.14 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
739 °F
robbanási határérték
1.11 %, 65 °F
7.9 %, 121 °F
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤0.05% (water)
törésmutató
n20/D 1.408 (lit.)
bp
149-150 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 4.21 g/L at 20 °C
sűrűség
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCC(C)=O
InChI
1S/C7H14O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
105.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
41 °C - closed cup