Fontos dokumentumok
8.18711
Sigma-Aldrich
2-Heptanone
for synthesis
Szinonimák:
2-Heptanone, Methyl amyl ketone, n-Amyl methyl ketone, Methyl pentyl ketone
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)4COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
203-767-1
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥98% (GC)
bp:
150-152 °C/1013 hPa
gőznyomás:
4.5 hPa ( 20 °C)
gőznyomás
4.5 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
305 °C
hatékonyság
1670 mg/kg LD50, oral (Rat)
10332 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.11-7.9 % (v/v)
bp
150-152 °C/1013 hPa
mp
-35 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 43 °C
oldhatóság
4.3 g/L
sűrűség
0.82 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O=C(CCCCC)C
InChI
1S/C7H14O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.814 - 0.816
Identity (IR): passes test
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
105.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
41 °C - closed cup