Összes fotó(1)
Key Documents
4450-OP
Sigma-Aldrich
Ethyl Alcohol 200 Proof 1PC X 4L
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.32
Minőségi szint
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
55.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
13 °C - closed cup