Fontos dokumentumok
431583
Potassium bicarbonate
≥99.95% trace metals basis, 99.7-100.5% dry basis
Szinonimák:
Potassium hydrogen carbonate
About This Item
Javasolt termékek
grade
for inorganic trace analysis
Minőségi szint
Teszt
≥99.95% trace metals basis
99.7-100.5% dry basis
form
solid
szennyeződések
≤0.003% S compounds
≤0.01% insolubles
<500 ppm total metallic impurities (excluding Na)
oldhatóság
water: soluble 362 g/L at 25 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
kation nyomok
NH4+: ≤5 ppm
Na: ≤0.03%
heavy metals: ≤5 ppm
SMILES string
[K+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1