09718
Ammonium chloride
BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (AT)
Szinonimák:
Salmiac
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
gőzsűrűség
1.9 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 160.4 °C)
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥99.5% (AT)
form
powder or crystals
szennyeződések
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
4.5-5.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤2 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤2 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: ≤0.021
λ: 280 nm Amax: ≤0.019
SMILES string
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1