Fontos dokumentumok
1548134
USP
Potassium bicarbonate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Potassium hydrogen carbonate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
potassium bicarbonate
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[K+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1