Merck
429325
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
Tetralin solvent
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H12
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.20
Beilstein:
1446407
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
99%
bp:
207 °C (lit.)
gőznyomás:
0.18 mmHg ( 20 °C)
gőzsűrűség
4.55 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.18 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
723 °F
robbanási határérték
0.8 %, 100 °F
5 %, 150 °F
törésmutató
n20/D 1.541 (lit.)
bp
207 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
sűrűség
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCc2ccccc2C1
InChI
1S/C10H12/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene (Tetralin), a bicyclic hydrocarbon is a constituent of petroleum and coal tar. It is used in coal liquefaction and as an alternative to turpentine in paints and waxes. Degradation of tetralin by Corynebacterium sp. strain C125, and by pyrolysis have been reported. A study reports the transformation of naphthalene to tetralin in the presence of activated carbon supported molybdenum carbides. Dehydrogenation of tetralin by microwave heating in the presence of platinum-supported activated carbon has been investigated.
Alkalmazás
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene may be used as a raw material in the synthesis of fullerenes.
Egyéb megjegyzések
May darken in storage
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
159.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
71 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hydrogen production from tetralin over microwave-accelerated Pt-supported activated carbon.
Suttisawat Y, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 35(12), 6179-6183 (2010)
The Low-Temperature Thermodynamic Properties of Naphthalene, 1-Methylnaphthalene, 2-Methylnaphthalene, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, trans-Decahydronaphthalene and cis-Decahydronaphthalene.
McCullough JP, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 61(8), 1105-1116 (1957)
Experimental and kinetic modeling study of tetralin pyrolysis at low pressure.
Li Y, et al.
Proceedings of the Combustion Institute, 34(1), 1739-1748 (2013)
Activated carbon supported molybdenum carbides as cheap and highly efficient catalyst in the selective hydrogenation of naphthalene to tetralin.
Pang M, et al.
Green Chemistry, 14(5), 1272-1276 (2012)
Fullerene production in sooting flames from 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene.
Alford JM, et al.
Carbon, 46(12), 1623-1625 (2008)