Fontos dokumentumok
95462
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
analytical standard
Szinonimák:
Tetralin solvent
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.55 (vs air)
gőznyomás
0.18 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.5% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
723 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
0.8 %, 100 °F
5 %, 150 °F
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.541 (lit.)
n20/D 1.542
bp
207 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
sűrűség
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
neat
SMILES string
C1CCc2ccccc2C1
InChI
1S/C10H12/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
159.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
71 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?