Merck
E27408
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethoxyethane
ReagentPlus®, ≥99%, inhibitor-free
Szinonimák:
mono-Glyme, Dimethylglycol, Ethylene glycol dimethyl ether, Monoglyme
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OCH2CH2OCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
90.12
Beilstein:
1209237
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99%
bp:
85 °C (lit.)
gőznyomás:
48 mmHg ( 20 °C)
gőzsűrűség
3.1 (20 °C, vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
48 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
396 °F
robbanási határérték
10.4 %
szennyeződések
≤0.5% (water)
törésmutató
n20/D 1.379 (lit.)
pH
7
bp
85 °C (lit.)
mp
−58 °C (lit.)
sűrűség
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1,2-Dimethoxyethane (DME) is an inert aprotic polar solvent for electrolytes of lithium batteries, polysilicones, oligo- and polysaccharides.
Alkalmazás
1,2-Dimethoxyethane can be used as a solvent to synthesize:
  • Oxazoles from α-acylamino ketones via Robinson-Gabriel reaction.
  • 5-Arylhistidines via Suzuki-Miyaura cross-coupling between 5-bromohistidine and arylboronic acids.
  • Aryl thioethers via Pd-catalyzed thioetherification of aryl halides with aliphatic and aromatic thiols.
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
41.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
5 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Organometallics, 13, 1498-1498 (1994)
Tetrahedron Letters, 34, 4591-4591 (1993)
Inorganic Chemistry, 33, 1685-1685 (1994)
Peter A Campochiaro et al.
Ophthalmology, 122(3), 545-554 (2014-12-03)
AKB-9778 is a small-molecule competitive inhibitor of vascular endothelial-protein tyrosine phosphatase (VE-PTP) that promotes Tie2 activation and reduces vascular leakage and neovascularization in mouse models. The purpose of this study was to test the safety, tolerability, pharmacokinetics, and biological activity
Andrew Martins et al.
Organic letters, 12(22), 5186-5188 (2010-10-19)
A palladium-catalyzed crossed biaryl coupling/reduction sequence enables the formation of meta-substituted biaryls via solvent-mediated arylpalladium(II) reduction. Isotope labeling studies determined that the decomposition of 1,2-dimethoxyethane (DME) is indeed involved in the reductive process.