Fontos dokumentumok
407666
Ammonia solution
0.4 M in dioxane
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
11.73 psi ( 55 °C)
4.16 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
koncentráció
0.4 M in dioxane
450-600 mmol/L (titration)
sűrűség
1.023 g/mL at 25 °C
SMILES string
N
InChI
1S/H3N/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)