Fontos dokumentumok
09682
Ammonia
puriss., anhydrous, ≥99.95%
Szinonimák:
Ammonia gas
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
0.6 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
8.75 atm ( 21 °C)
grade
puriss.
Teszt
≥99.95%
öngyulladási hőmérséklet
1203 °F
robbanási határérték
25 %
szennyeződések
≤0.01% water
bp
−33 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
SMILES string
N
InChI
1S/H3N/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Ammonia can be used in the direct synthesis of primary amines from alcohols.
- Synthesis of N-doped graphene by vapor deposition in the presence of ammonia gas has been reported.
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Javasolt termékek
helyettesítve
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?