Fontos dokumentumok
392693
Ammonia solution
2.0 M in isopropanol
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
20.22 psi ( 55 °C)
6.34 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
form
liquid
koncentráció
2.0 M in isopropanol
2.0-2.2 M (by NaOH, titration)
bp
50 °C
sűrűség
0.773 g/mL at 25 °C
SMILES string
N
InChI
1S/H3N/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
39.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
4 °C - closed cup